Tisk…
Isoflurane 99%
Varování
APOSPC2045-25GEA 1750 CZK
APOSPC2045 APOSPC2045-25G APOSPC2045-100G
Isoflurane 99%
Isoflurane
Useful solvent for dispersing fluorinated materials.Pharmacology, Byles et al., Can. Anaesth. Soc. J., 1971, 35, 8-53. *Not anaesthetic grade*
Vzorec: C₃H₂ClF₅O
MW: 184,49 g/mol
Bod varu: 48,5 °C
Hustota: 1,496 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: >61,11 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00066609
CAS číslo: 26675-46-7
EINECS: 247-897-7