4'-Bromo-2'-fluoroacetophenone 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
APOSPC2391-1GEA
500
CZK
APOSPC2391-1G
APOSPC2391-5G
APOSPC2391-25G
4'-Bromo-2'-fluoroacetophenone 98%
4'-Bromo-2'-fluoroacetophenone
Vzorec:
C₈H₆BrFO MW: 217,04 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD03411551 CAS číslo: 625446-22-2 |