4-Bromo-2,3,5,6-tetrafluorobenzonitrile 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
APOSPC2466-5GEA
1170
CZK
APOSPC2466-5G
APOSPC2466-1G
APOSPC2466-10G
4-Bromo-2,3,5,6-tetrafluorobenzonitrile 98%
4-Bromo-2,3,5,6-tetrafluorobenzonitrile
Vzorec:
C₇BrF₄N MW: 253,9792 g/mol Bod tání: 77…79 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00075282 CAS číslo: 17823-40-4 |