Tisk…
3-Bromo-5-(trifluoromethoxy)benzamide
Dodavatel: Apollo Scientific
APOSPC2611-10GEA 12570 CZK
APOSPC2611-10G APOSPC2611-5G
3-Bromo-5-(trifluoromethoxy)benzamide
3-Bromo-5-(trifluoromethoxy)benzamide
Vzorec: C₈H₅BrF₃NO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08458075
CAS číslo: 914636-32-1