Tisk…
3',5'-Difluoro-2'-hydroxyacetophenone 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
APOSPC2826-1GEA 417 CZK
APOSPC2826-1G
3',5'-Difluoro-2'-hydroxyacetophenone 98%
3',5'-Difluoro-2'-hydroxyacetophenone
Vzorec: C₈H₆F₂O₂
MW: 172,13 g/mol
Bod tání: 105…109 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00042476
CAS číslo: 140675-42-9