Tisk…
4-(Difluoromethoxy)benzonitrile 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
APOSPC2847O-50GEA 19350 CZK
APOSPC2847O-50G APOSPC2847O-5G APOSPC2847O-25G
4-(Difluoromethoxy)benzonitrile 98%
4-(Difluoromethoxy)benzonitrile
Vzorec: C₈H₅F₂NO
MW: 169,1282 g/mol
Bod tání: 40…42 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00085006
CAS číslo: 90446-25-6
UN: 3439
ADR: 6.1,III