3-Fluoro-2-nitrotoluene 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
APOSPC2964-1GEA
500
CZK
APOSPC2964-1G
APOSPC2964-5G
APOSPC2964-25G
3-Fluoro-2-nitrotoluene 98%
3-Fluoro-2-nitrotoluene
Vzorec:
C₇H₆FNO₂ MW: 155,13 g/mol Bod tání: 17,5…18 °C Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD08458093 CAS číslo: 3013-27-2 |