4-Acetyl-3-fluorophenylboronic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
APOSPC2993-500MGEA
913
CZK
APOSPC2993-500MG
APOSPC2993-1G
4-Acetyl-3-fluorophenylboronic acid
4-Acetyl-3-fluorophenylboronic acid
Vzorec:
C₈H₈BFO₃ MW: 181,9600 g/mol Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD06796422 CAS číslo: 481725-35-3 |