Tisk…
4-(Ethoxycarbonyl)-3-fluorophenylboronic acid 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
APOSPC2999-1GEA 1830 CZK
APOSPC2999-1G
4-(Ethoxycarbonyl)-3-fluorophenylboronic acid 95%
4-(Ethoxycarbonyl)-3-fluorophenylboronic acid
Vzorec: C₉H₁₀BFO₄
MW: 211,98 g/mol
Bod tání: 158…161 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06656274
CAS číslo: 874288-38-7