2'-Fluoro-4'-nitroacetanilide
Dodavatel: Apollo Scientific
APOSPC300555-5GEA
4070
CZK
APOSPC300555-5G
2'-Fluoro-4'-nitroacetanilide
2'-Fluoro-4'-nitroacetanilide
Vzorec:
C₈H₇FN₂O₃ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00033912 CAS číslo: 348-19-6 |