Tisk…
2,3-Dichloro-6-fluorobenzylamine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
APOSPC302006-1GEA 3070 CZK
APOSPC302006-1G APOSPC302006-5G
2,3-Dichloro-6-fluorobenzylamine 97%
2,3-Dichloro-6-fluorobenzylamine
Vzorec: C₇H₆Cl₂FN
MW: 194,04 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06660174
CAS číslo: 886501-27-5