Tisk…
2,3-Difluoro-6-methoxybenzylamine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
APOSPC302009-1GEA 20500 CZK
APOSPC302009-1G
2,3-Difluoro-6-methoxybenzylamine 98%
2,3-Difluoro-6-methoxybenzylamine
Vzorec: C₈H₉F₂NO
MW: 173,16 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04116022
CAS číslo: 886501-77-5