Tisk…
2-Methyl-5-(trifluoromethoxy)cinnamic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
APOSPC302082-1GEA 2820 CZK
APOSPC302082-1G
2-Methyl-5-(trifluoromethoxy)cinnamic acid 97%
2-Methyl-5-(trifluoromethoxy)cinnamic acid
Vzorec: C₁₁H₉F₃O₃
MW: 246,18 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD18399793
CAS číslo: 1262019-25-9