3,5-Difluoro-4-methoxybenzylamine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
APOSPC302085-1GEA
5160
CZK
APOSPC302085-1G
APOSPC302085-5G
APOSPC302085-10G
3,5-Difluoro-4-methoxybenzylamine 98%
3,5-Difluoro-4-methoxybenzylamine
Vzorec:
C₈H₉F₂NO MW: 173,16 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD04115915 CAS číslo: 105969-16-2 UN: 2922 ADR: 8+6.1,III |