Tisk…
2,4-Dibromo-5-(trifluoromethoxy)anisole 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
APOSPC302156-1GEA 870 CZK
APOSPC302156-1G APOSPC302156-25G APOSPC302156-5G
2,4-Dibromo-5-(trifluoromethoxy)anisole 97%
2,4-Dibromo-5-(trifluoromethoxy)anisole
Vzorec: C₈H₅Br₂F₃O₂
MW: 349,93 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD22201036
CAS číslo: 1373920-68-3