2'-Methyl-5'-(trifluoromethoxy)acetophenone 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
APOSPC302179-1GEA
3200
CZK
APOSPC302179-1G
APOSPC302179-5G
2'-Methyl-5'-(trifluoromethoxy)acetophenone 98%
2'-Methyl-5'-(trifluoromethoxy)acetophenone
Vzorec:
C₁₀H₉F₃O₂ MW: 218,17 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD22201058 CAS číslo: 1373920-71-8 |