3-Chloro-2-fluoro-6-(trifluoromethyl)aniline 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
APOSPC302193-1GEA
7480
CZK
APOSPC302193-1G
APOSPC302193-5G
3-Chloro-2-fluoro-6-(trifluoromethyl)aniline 98%
3-Chloro-2-fluoro-6-(trifluoromethyl)aniline
Vzorec:
C₇H₄ClF₄N MW: 213,56 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD11519381 CAS číslo: 1092461-38-5 UN: 2810 ADR: 6.1,III |