Tisk…
4-Chloro-3-(trifluoromethoxy)benzylamine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
APOSPC302207-1GEA 2070 CZK
APOSPC302207-1G APOSPC302207-5G
4-Chloro-3-(trifluoromethoxy)benzylamine 98%
4-Chloro-3-(trifluoromethoxy)benzylamine
Vzorec: C₈H₇ClF₃NO
MW: 225,60 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD18393827
CAS číslo: 916210-69-0