Tisk…
4-Methoxy-3-(trifluoromethyl)benzylamine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
APOSPC302218-1GEA 1430 CZK
APOSPC302218-1G APOSPC302218-25G APOSPC302218-5G
4-Methoxy-3-(trifluoromethyl)benzylamine 95%
4-Methoxy-3-(trifluoromethyl)benzylamine
Vzorec: C₉H₁₀F₃NO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06212984
CAS číslo: 743408-04-0
UN: 2735
ADR: 8,III