2-Chloro-5-(pentafluorothio)benzaldehyde 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
APOSPC302228-1GEA
9960
CZK
APOSPC302228-1G
APOSPC302228-5G
APOSPC302228-10G
2-Chloro-5-(pentafluorothio)benzaldehyde 97%
2-Chloro-5-(pentafluorothio)benzaldehyde
Vzorec:
C₇H₄ClF₅OS MW: 266,61 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD22988924 CAS číslo: 1431329-76-8 |