Tisk…
2-Methoxy-6-(trifluoromethyl)benzylamine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
APOSPC302260-1GEA 4270 CZK
APOSPC302260-1G
2-Methoxy-6-(trifluoromethyl)benzylamine 98%
2-Methoxy-6-(trifluoromethyl)benzylamine
Vzorec: C₉H₁₀F₃NO
MW: 205,18 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09832323
CAS číslo: 1017778-95-8