3'-Fluoro-2'-(trifluoromethyl)acetophenone 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
APOSPC302298-10GEA
33060
CZK
APOSPC302298-10G
APOSPC302298-5G
APOSPC302298-1G
3'-Fluoro-2'-(trifluoromethyl)acetophenone 98%
3'-Fluoro-2'-(trifluoromethyl)acetophenone
Vzorec:
C₉H₆F₄O Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD09832249 CAS číslo: 1017777-34-2 |