Tisk…
3-Methyl-5-(trifluoromethyl)benzylamine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
APOSPC302312-1GEA 0 CZK
APOSPC302312-1G
3-Methyl-5-(trifluoromethyl)benzylamine 97%
3-Methyl-5-(trifluoromethyl)benzylamine
Vzorec: C₉H₁₀F₃N
MW: 189,18 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06213553
CAS číslo: 292151-97-4