Tisk…
2-Fluoro-5-methoxy-3-(trifluoromethyl)benzoic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
APOSPC302458-5GEA 3340 CZK
APOSPC302458-5G APOSPC302458-1G
2-Fluoro-5-methoxy-3-(trifluoromethyl)benzoic acid 98%
2-Fluoro-5-methoxy-3-(trifluoromethyl)benzoic acid
Vzorec: C₉H₆F₄O₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD22201034
CAS číslo: 1373920-90-1