Tisk…
2-Methyl-3-(trifluoromethyl)anisole 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
APOSPC302469-1GEA 3340 CZK
APOSPC302469-1G
2-Methyl-3-(trifluoromethyl)anisole 98%
2-Methyl-3-(trifluoromethyl)anisole
Vzorec: C₉H₉F₃O
MW: 190,16 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09832284
CAS číslo: 1017778-02-7