3-(4-(Difluoromethoxy)phenyl)propionic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
APOSPC302513-1GEA
3340
CZK
APOSPC302513-1G
3-(4-(Difluoromethoxy)phenyl)propionic acid 97%
3-(4-(Difluoromethoxy)phenyl)propionic acid
Vzorec:
C₁₀H₁₀F₂O₃ MW: 216,18 g/mol Bod tání: 66…69 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD09863355 CAS číslo: 1000932-18-2 |