3-Chloro-4-ethoxy-5-fluorobenzylamine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
APOSPC302528-5GEA
17990
CZK
APOSPC302528-5G
APOSPC302528-1G
3-Chloro-4-ethoxy-5-fluorobenzylamine 97%
3-Chloro-4-ethoxy-5-fluorobenzylamine
Vzorec:
C₉H₁₁ClFNO MW: 203,64 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD09832346 CAS číslo: 1017779-02-0 |