Tisk…
3-Chloro-5-fluoro-4-methoxybenzoic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
APOSPC302537-5GEA 4370 CZK
APOSPC302537-5G
3-Chloro-5-fluoro-4-methoxybenzoic acid 98%
3-Chloro-5-fluoro-4-methoxybenzoic acid
Vzorec: C₈H₆ClFO₃
MW: 204,59 g/mol
Bod tání: 165…167 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04115864
CAS číslo: 886497-22-9