Tisk…
4-Chloro-2-(trifluoromethoxy)benzyl bromide 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
APOSPC302566-10GEA 23050 CZK
APOSPC302566-10G APOSPC302566-5G APOSPC302566-1G
4-Chloro-2-(trifluoromethoxy)benzyl bromide 97%
4-Chloro-2-(trifluoromethoxy)benzyl bromide
Vzorec: C₈H₅BrClF₃O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD18393833
CAS číslo: 1261606-06-7
UN: 3265
ADR: 8,III