Tisk…
2-Fluoro-5-methyl-4-(trifluoromethyl)benzylamine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
APOSPC302688-1GEA 5390 CZK
APOSPC302688-1G
2-Fluoro-5-methyl-4-(trifluoromethyl)benzylamine 97%
2-Fluoro-5-methyl-4-(trifluoromethyl)benzylamine
Vzorec: C₉H₉F₄N
MW: 207,17 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD19687196
CAS číslo: 1323966-36-4
UN: 2735
ADR: 8,III