Tisk…
3-Methoxy-2-(trifluoromethyl)benzylamine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
APOSPC302730-1GEA 8100 CZK
APOSPC302730-1G
3-Methoxy-2-(trifluoromethyl)benzylamine 98%
3-Methoxy-2-(trifluoromethyl)benzylamine
Vzorec: C₉H₁₀F₃NO
MW: 205,18 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD18398592
CAS číslo: 1261647-71-5
UN: 2735
ADR: 8,III