Tisk…
4-Chloro-2,6-difluorobenzylamine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
APOSPC302778-5GEA 4740 CZK
APOSPC302778-10G APOSPC302778-5G APOSPC302778-1G
4-Chloro-2,6-difluorobenzylamine 98%
4-Chloro-2,6-difluorobenzylamine
Vzorec: C₇H₆ClF₂N
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06660350
CAS číslo: 518357-43-2
UN: 2735
ADR: 8,III