Tisk…
4'-Chloro-3'-fluoropropiophenone 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
APOSPC302781-1GEA 1250 CZK
APOSPC302781-1G APOSPC302781-5G
4'-Chloro-3'-fluoropropiophenone 98%
4'-Chloro-3'-fluoropropiophenone
Vzorec: C₉H₈ClFO
MW: 186,61 g/mol
Bod tání: 30…34 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09832382
CAS číslo: 1017779-67-7