3-Fluoro-2-methoxybenzylamine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Nebezpečí
|
APOSPC302842-5GEA
17990
CZK
APOSPC302842-5G
APOSPC302842-1G
3-Fluoro-2-methoxybenzylamine 98%
3-Fluoro-2-methoxybenzylamine
Vzorec:
C₈H₁₀FNO Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD09025368 CAS číslo: 916420-49-0 UN: 2735 ADR: 8,III |