4-Methyl-3-(trifluoromethyl)benzylamine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Nebezpečí
|
APOSPC302889-1GEA
4170
CZK
APOSPC302889-1G
APOSPC302889-5G
APOSPC302889-10G
4-Methyl-3-(trifluoromethyl)benzylamine 98%
4-Methyl-3-(trifluoromethyl)benzylamine
Vzorec:
C₉H₁₀F₃N Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD06212985 CAS číslo: 771581-64-7 |