5-Methyl-2-(trifluoromethyl)benzonitrile 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Nebezpečí
|
APOSPC302895-5GEA
4670
CZK
APOSPC302895-5G
APOSPC302895-1G
5-Methyl-2-(trifluoromethyl)benzonitrile 97%
5-Methyl-2-(trifluoromethyl)benzonitrile
Vzorec:
C₉H₆F₃N MW: 185,15 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD06660290 CAS číslo: 886502-61-0 UN: 3276 ADR: 6.1,III |