3-Chloro-4-ethoxy-5-fluorobenzonitrile
Dodavatel: Apollo Scientific
APOSPC302944-10GEA
11580
CZK
APOSPC302944-10G
APOSPC302944-5G
3-Chloro-4-ethoxy-5-fluorobenzonitrile
3-Chloro-4-ethoxy-5-fluorobenzonitrile
Vzorec:
C₉H₇ClFNO Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD09832345 CAS číslo: 1017778-99-2 |