3-Chloro-4-(trifluoromethyl)benzylamine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
APOSPC303057-1GEA
7480
CZK
APOSPC303057-1G
APOSPC303057-250MG
3-Chloro-4-(trifluoromethyl)benzylamine 98%
3-Chloro-4-(trifluoromethyl)benzylamine
Vzorec:
C₈H₇ClF₃N MW: 209,60 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD04972759 CAS číslo: 361393-93-3 |