4-Ethoxy-2,3-difluorophenol
Dodavatel: Apollo Scientific
APOSPC303083-1GEA
1250
CZK
APOSPC303083-1G
APOSPC303083-10G
APOSPC303083-5G
4-Ethoxy-2,3-difluorophenol
4-Ethoxy-2,3-difluorophenol
Vzorec:
C₈H₈F₂O₂ MW: 174,14 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD07368025 CAS číslo: 126163-56-2 |