Tisk…
5-Chloro-2-(trifluoromethyl)benzylamine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
APOSPC303095-1GEA 0 CZK
APOSPC303095-1G
5-Chloro-2-(trifluoromethyl)benzylamine 95%
5-Chloro-2-(trifluoromethyl)benzylamine
Vzorec: C₈H₇ClF₃N
MW: 209,60 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09832359
CAS číslo: 942319-05-3
UN: 2735
ADR: 8,III