Tisk…
4-Methoxy-2-(trifluoromethyl)benzylamine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
APOSPC303115-1GEA 3380 CZK
APOSPC303115-1G
4-Methoxy-2-(trifluoromethyl)benzylamine 98%
4-Methoxy-2-(trifluoromethyl)benzylamine
Vzorec: C₉H₁₀F₃NO
MW: 205,18 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09025405
CAS číslo: 916420-84-3