Tisk…
2,4-Difluoro-3-methoxybenzylamine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
APOSPC303140-1GEA 5000 CZK
APOSPC303140-1G
2,4-Difluoro-3-methoxybenzylamine 97%
2,4-Difluoro-3-methoxybenzylamine
Vzorec: C₈H₉F₂NO
MW: 173,16 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04115935
CAS číslo: 717094-51-4
UN: 2735
ADR: 8,III