Tisk…
2-Bromo-2',6'-difluoroacetophenone 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
APOSPC3052-25GEA 10020 CZK
APOSPC3052-25G APOSPC3052-1G APOSPC3052-5G
2-Bromo-2',6'-difluoroacetophenone 98%
2-Bromo-2',6'-difluoroacetophenone
Vzorec: C₈H₅BrF₂O
MW: 235,0255 g/mol
Bod varu: 88…97 °C/2mmHg
Bod vzplanutí: 96 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD04038255
CAS číslo: 56159-89-8
UN: 1760
ADR: 8,III