Tisk…
4-Methoxy-2-(trifluoromethyl)phenylboronic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
APOSPC3068-250MGEA 431 CZK
APOSPC3068-1G APOSPC3068-5G APOSPC3068-250MG APOSPC3068-500MG
4-Methoxy-2-(trifluoromethyl)phenylboronic acid
4-Methoxy-2-(trifluoromethyl)phenylboronic acid
Vzorec: C₈H₈BF₃O₃
MW: 219,95
Bod tání: 168…172 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD03095346
CAS číslo: 313546-16-6