5,7-Bis(trifluoromethyl)-4-hydroxyquinoline 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Certifikáty
O tomto produktu
Číslo CAS:237076-72-1
:
Vzorec:C₁₁H₅F₆NO
MDL číslo:MFCD00153141
:281.16 g/mol
:GHS07
Teplota pro skladování:Ambient
Informace o produktu
- Catalog #Supplier #Pack typePkDostupnostCena
- Supplier Article Number: PC3116G-250MGLocal Article Number: APOSPC3116G-250MG
- Supplier Article Number: PC3116G-1GLocal Article Number: APOSPC3116G-1G