4-Bromo-3-(trifluoromethyl)anisole 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
APOSPC3133-25GEA
2570
CZK
APOSPC3133-25G
4-Bromo-3-(trifluoromethyl)anisole 98%
4-Bromo-3-(trifluoromethyl)anisole
Vzorec:
C₈H₆BrF₃O MW: 255,04 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD08059527 CAS číslo: 400-72-6 |