Tisk…
11H-Perfluoroundecanoic acid 99%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
APOSPC3148-1GEA 2070 CZK
APOSPC3148-1G APOSPC3148-25G APOSPC3148-5G
11H-Perfluoroundecanoic acid 99%
11H-Perfluoroundecanoic acid
Vzorec: C₁₁H₂F₂₀O₂
MW: 546,11 g/mol
Bod tání: 100…101 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00042431
CAS číslo: 1765-48-6
UN: 3261
ADR: 8,II