4-Cyano-2-fluorophenylboronic acid pinacol ester 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
APOSPC3223-250MGEA
2940
CZK
APOSPC3223-250MG
APOSPC3223-1G
4-Cyano-2-fluorophenylboronic acid pinacol ester 98%
4-Cyano-2-fluorophenylboronic acid pinacol ester
Vzorec:
C₁₃H₁₅BFNO₂ MW: 247,08 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD09998162 CAS číslo: 1035235-29-0 |