2-(Bromodifluoromethyl)benzoxazole
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
APOSPC32712-5GEA
4270
CZK
APOSPC32712-5G
APOSPC32712-1G
2-(Bromodifluoromethyl)benzoxazole
2-(Bromodifluoromethyl)benzoxazole
Vzorec:
C₈H₄BrF₂NO Bod varu: 62 °C/1,5mmHg Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD11035866 CAS číslo: 186828-50-2 |