Tisk…
2-Bromo-3',5'-bis(trifluoromethyl)acetophenone 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
APOSPC3276-5GEA 1460 CZK
APOSPC3276-5G APOSPC3276-25G
2-Bromo-3',5'-bis(trifluoromethyl)acetophenone 97%
2-Bromo-3',5'-bis(trifluoromethyl)acetophenone
Vzorec: C₁₀H₅BrF₆O
MW: 335,0405 g/mol
Bod tání: 48…50 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00792434
CAS číslo: 131805-94-2
UN: 3261
ADR: 8,III